Documenti fondamentali
C40405
Sigma-Aldrich
(2-Chloroethyl)benzene
99%
Sinonimo/i:
2-Phenylethyl chloride
Scegli un formato
100 G
117,00 €
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
117,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.61
Beilstein:
385969
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.53 (lit.)
P. ebollizione
82-84 °C/16 mmHg (lit.)
Densità
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9Cl/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
MNNZINNZIQVULG-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)