Documenti
B77401
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1-phenylpropane
96%
Sinonimo/i:
(2-Bromopropyl)benzene
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH(Br)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.545 (lit.)
P. eboll.
107-109 °C/16 mmHg (lit.)
Densità
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(Br)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H11Br/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3
NVYOCAOZCSNIHR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter