Documenti fondamentali
779946
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-phenylbutane
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
(4-Bromobutyl)benzene, 4-Phenylbutyl bromide
Scegli un formato
1 G
35,10 €
10 G
227,00 €
35,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
35,10 €
10 G
227,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.11
Beilstein:
2042124
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
35,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
95.0-105.0% (T)
Stato
liquid
Gruppo funzionale
bromo
phenyl
Stringa SMILE
BrCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H13Br/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2
XPBQQAHIVODAIC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)