Documenti fondamentali
B58008
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzonitrile
99%
Scegli un formato
1 G
15,85 €
10 G
55,00 €
15,85 €
Prezzo di listino31,70 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
15,85 €
10 G
55,00 €
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.02
Beilstein:
2042185
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
15,85 €
Prezzo di listino31,70 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder
P. ebollizione
251-253 °C (lit.)
Punto di fusione
53-57 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4BrN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
AFMPMSCZPVNPEM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)