Documenti fondamentali
141038
Sigma-Aldrich
2-Hydroxybenzonitrile
99%
Sinonimo/i:
2-Cyanophenol, Salicylonitrile
Scegli un formato
5 G
58,00 €
25 G
94,10 €
58,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
58,00 €
25 G
94,10 €
About This Item
Formula condensata:
NCC6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.12
Beilstein:
1210029
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
58,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
powder
P. ebollizione
149 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
92-95 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
Oc1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H5NO/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,9H
CHZCERSEMVWNHL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Hydroxybenzonitrile may be used in the preparation of:
  • methyl-(2-cyanophenoxy)acetate[1]
  • 3-amino-N-phenylbenzofuran-2-carboxamide[2]
  • 2-(2-oxo-2-phenylethoxy)benzonitrile[3]
  • 3-amino-2-cyanobenzo[b]furane[4]
It may also be used as a directing group for meta-selective C-H bond alkenylation.[5]
2-Hydroxybenzonitrile was used as starting reagent during the synthesis of:
  • mono-alkoxyphenyloxazoline[6]
  • furanoside[7]
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Enantioselective Cu-catalyzed 1, 4-addition of Me3Al to a 4, 4-disubstituted cyclohexa-2, 5-dienone.
Takemoto Y, et al.
Tetrahedron, 52(45), 14177-14188 (1996)
meta-Selective arene C-H bond olefination of arylacetic acid using a nitrile-based directing group.
Bera M, et al.
Organic Letters, 16(21), 5760-5763 (2014)
A microwave-assisted multicomponent protocol for the synthesis of benzofuran-2-carboxamides.
Vincetti P, et al.
Tetrahedron Letters, 57(13), 1464-1467 (2016)
Reactivity of 1, 2-cyclic sulfite xylosides towards nucleophiles.
Batoux N, et al.
Tetrahedron, 65(43), 8858-8862 (2009)
1, 3-Dipolar Cycloaddition in the Preparation of New Fused Heterocyclic Compounds via Thermal Initiation.
Porubsky M, et al.
Molecules (Basel), 21(2), 187-187 (2016)