Documenti fondamentali
681172
Sigma-Aldrich
2-Iodobenzonitrile
97%
Scegli un formato
5 G
124,00 €
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
124,00 €
About This Item
Formula condensata:
IC6H4CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
51-55 °C
Gruppo funzionale
iodo
nitrile
Stringa SMILE
Ic1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4IN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
JDDAFHUEOVUDFJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Felix Bacher et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(28), 10464-10478 (2019-05-28)
Four Schiff bases derived from 7-hydrazin-yl-5,8-dihydroindolo[2,3-d][2]benzazepin-(6H)-one and its bromo-substituted analogue (HL1-HL4) and four copper(ii) complexes 1-4 have been synthesised and fully characterised by standard spectroscopic methods (1H and 13C NMR, UV-vis), ESI mass spectrometry, single crystal X-ray diffraction and spectroelectrochemistry.