B57206
3-Bromobenzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
3-Bromobenzaldehyde, 3-Formyl-1-bromobenzene, 3-Formylbromobenzene, 3-Formylphenyl bromide, 5-Bromobenzaldehyde, m-Bromobenzaldehyde, m-Formylphenyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.593 (lit.)
P. eboll.
233-236 °C (lit.)
Punto di fusione
18-21 °C (lit.)
Densità
1.587 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-5H
SUISZCALMBHJQX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup