Documenti fondamentali
638129
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
Thiophene-2-bromo-3-carboxylic acid
Scegli un formato
1 G
53,00 €
5 G
195,00 €
53,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
53,00 €
5 G
195,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3BrO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
53,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
178-182 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccsc1Br
InChI
1S/C5H3BrO2S/c6-4-3(5(7)8)1-2-9-4/h1-2H,(H,7,8)
RVSXMPCELBYUSF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)