Documenti fondamentali
141240
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
95%
Scegli un formato
25 G
38,20 €
100 G
40,85 €
38,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
38,20 €
100 G
40,85 €
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(F)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.56
Beilstein:
2245530
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
38,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
32-35 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
chloro
fluoro
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
OACPOWYLLGHGCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde undergoes piperidine catalyzed Knoevenagel condensation reaction with methyl cyanoacetate to yield methyl 2-cyano-3-dihalophenyl-2-propenoate[1].
Applicazioni
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde was used in the synthesis of novel copolymers of methyl 2-cyano-3-dihalophenyl-2-propenoates and styrene[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Novel copolymers of trisubstituted ethylenes with styrene-7. Methyl 2-cyano-3-dihalophenyl-2-propenoates.
Kharas GB, et al.
Polym. Bull., 45(4-5), 351-357 (2000)
Articoli
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.