Documenti fondamentali
652652
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
96%
Sinonimo/i:
2-(2-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
Scegli un formato
5 G
39,76 €
25 G
109,50 €
39,76 €
Prezzo di listino56,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
39,76 €
25 G
109,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
39,76 €
Prezzo di listino56,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.569 (lit.)
Densità
1.535 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ether
Stringa SMILE
Brc1ccccc1C2OCCO2
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)9-11-5-6-12-9/h1-4,9H,5-6H2
IWSGKSUCFVOWQU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>249.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 121 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Polina Novoseltseva et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(10), 2276-2284 (2020-01-04)
New chiral N,C-chelate organoboron compounds based on benzylideneamines (bza) with the general formula of B(bza-R)Mes2 (R=H or Me; Mes=mesityl) are reported. A chiral substituent group R- or S-CH(CH3 )Ph (Ph=phenyl) was introduced to the imine center, which imposed a previously