Key Documents
B24758
Sigma-Aldrich
N-Benzyliminodiacetic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2N(CH2CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
200-202 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CN(CC(O)=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H13NO4/c13-10(14)7-12(8-11(15)16)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,13,14)(H,15,16)
SZQUPQVVCLFZLC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3