Documenti
699489
Sigma-Aldrich
6-Chloro-7-deazapurine
97%
Sinonimo/i:
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4ClN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
188-194 °C
Stringa SMILE
Clc1ncnc2[nH]ccc12
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-5-4-1-2-8-6(4)10-3-9-5/h1-3H,(H,8,9,10)
BPTCCCTWWAUJRK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges