Documenti fondamentali
ALD00625
Sigma-Aldrich
PSIO
Sinonimo/i:
(2S,3aS,6R,7aS)-3a-Methyl-2-((4-bromophenyl)thio)-6-(prop-2-yl)hexahydrobenzo[d][1,3,2]oxathiaphosphole 2-oxide
Scegli un formato
500 MG
343,00 €
1 G
479,00 €
343,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
343,00 €
1 G
479,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H22BrO2PS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
421.35
Codice UNSPSC:
12141909
NACRES:
NA.22
343,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Temperatura di conservazione
2-8°C
Livello qualitativo
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@H](O[P@](S2)(SC3=CC=C(Br)C=C3)=O)C1
InChI
1S/C16H22BrO2PS2/c1-11(2)12-8-9-16(3)15(10-12)19-20(18,22-16)21-14-6-4-13(17)5-7-14/h4-7,11-12,15H,8-10H2,1-3H3/t12-,15+,16+,20?/m1/s1
FECFSGBUDPGGDZ-UMXMUBITSA-N
Applicazioni
PSIO is a P(V) reagent developed by the Baran Lab as a part of the Ψ platform, used in the direct phosphorylation of alcohols. This reagent is scalable and easy to use under mild conditions, and is functional for a broad substrate scope, including many alcohols that are challenging to otherwise activate.
Learn more about PI and PSI reagents
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
PI and PSI reagents are a platform of phosphate-based reagents for phosphorylation and phosphothiolation of nucleotides and peptides developed by the Baran lab.