Documenti fondamentali
924555
Sigma-Aldrich
Dimethyl phosphate
≥95%
Scegli un formato
100 MG
135,00 €
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
135,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H7O4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.22
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Gruppo funzionale
phosphate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[P](=O)(OC)(OC)O
InChI
1S/C2H7O4P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3,(H,3,4)
KKUKTXOBAWVSHC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)