Documenti fondamentali
ALD00460
Sigma-Aldrich
Sodium 2-(4-Bromophenyl)-1,1-difluoroethanesulfinate
Scegli un formato
500 MG
145,50 €
145,50 €
Prezzo di listino291,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
145,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6BrF2NaO2S
Peso molecolare:
307.09
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
145,50 €
Prezzo di listino291,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
275 °C
Stringa SMILE
FC(F)(S(O[Na])=O)CC1=CC=C(Br)C=C1
InChI
1S/C8H7BrF2O2S.Na/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10,11)14(12)13;/h1-4H,5H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
MGXWINRJXWSLAL-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)