Documenti fondamentali
ALD00484
Sigma-Aldrich
Sodium 7-Chloro-1,1-difluoroheptane-1-sulfinate
contains ≤15% sodium 7-(ethylthio)-1,1-difluoroheptane-1-sulfinate
Scegli un formato
500 MG
154,50 €
154,50 €
Prezzo di listino309,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
154,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12ClF2NaO2S
Peso molecolare:
256.67
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
154,50 €
Prezzo di listino309,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
contiene
≤15% sodium 7-(ethylthio)-1,1-difluoroheptane-1-sulfinate
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
Punto di fusione
185 °C
Stringa SMILE
O=S(C(F)(F)CCCCCCCl)O[Na]
InChI
1S/C7H13ClF2O2S.Na/c8-6-4-2-1-3-5-7(9,10)13(11)12;/h1-6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
LFIQXRUQAPPIPD-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.