771147
1-Trifluoromethyl-1,2-benziodoxol-3-(1H)-one
60 wt. %, contains 40 wt. % Celatom® FW-80 as additive
Sinonimo/i:
Togni Reagent II
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
contiene
40 wt. % Celatom® FW-80 as additive
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Concentrazione
60 wt. %
Punto di fusione
150-158 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)[I]1OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H4F3IO2/c9-8(10,11)12-6-4-2-1-3-5(6)7(13)14-12/h1-4H
XHEOXSQMBWJOKP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Lungs, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.
Contenuto correlato
Research in the Togni group focuses on the development of new ligands and reagents. These two general directions thus impact the ability to construct molecules in more efficient or unprecedented ways.