696641
3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole
95%
Sinonimo/i:
1,3-Dihydro-3,3-dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole, Togni’s Reagent
Saggio
95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
75-79 °C
Gruppo funzionale
fluoro
iodo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)O[I](c2ccccc12)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H10F3IO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)14(15-9)10(11,12)13/h3-6H,1-2H3
HVAPLSNCVYXFDQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Trifluoromethylation of a variety of compounds including:
- Secondary and primary aryl- and alkylphospines
- Phenols
- Peptides containing cysteine residudes by SPPS and electrophilic S-trifluoromethylation
- Arenes and N-heterocycles
- Electrophilic N-trifluoromethylation of Arozoles
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.
Contenuto correlato
Togni group develops ligands and reagents for constructing molecules in efficient or unprecedented ways.