Documenti fondamentali
ALD00436
Sigma-Aldrich
Sodium phenylmethanesulfinate
Scegli un formato
500 MG
171,50 €
171,50 €
Prezzo di listino245,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
171,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7NaO2S
Peso molecolare:
178.18
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
171,50 €
Prezzo di listino245,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Stringa SMILE
O=S(O[Na])CC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C7H8O2S.Na/c8-10(9)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
KQJWHIKPAMMQFZ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)