Documenti fondamentali
900757
Sigma-Aldrich
Sodium pyridine-2-sulfinate
Sinonimo/i:
2-Pyridinesulfinic acid, Sodium salt, Willis 2-pyridylsulfinates H
Scegli un formato
250 MG
104,30 €
1 G
266,00 €
104,30 €
Prezzo di listino149,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
104,30 €
1 G
266,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4NNaO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
104,30 €
Prezzo di listino149,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder or crystals
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
292 °C
Gruppo funzionale
sulfinic acid
Stringa SMILE
[Na+].[S](=O)([O-])c1ncccc1
InChI
1S/C5H5NO2S.Na/c7-9(8)5-3-1-2-4-6-5;/h1-4H,(H,7,8);/q;+1/p-1
HQCGASCBCQJRDJ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
This 2-pyridylsulfinate enables Suzuki-Miyaura cross coupling with aryl halides to access diverse pyridine derivatives as reported by the laboratory of Michael Willis.. No longer impeded by unstable 2-pyridyl boronates, the sulfinate alternatives provide Pd-catalyzed coupling routes to therapeutically valuable pyridine rings.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Description: Professor Willis and partners at Pfizer have shown with pyridine-2- sulfinates a palladium-catalyzed desulfinylative cross-coupling process can be realized.
Contenuto correlato
Research in the Willis group is focused on the development of new catalysts and reactions for synthetic chemistry. The group is particularly interested in addressing synthetic challenges that are applicable to the pharmaceutical and agrochemical industries.