Documenti fondamentali
ALD00348
Sigma-Aldrich
Boc-3-[3,4-bis(trifluoromethyl)phenyl]-L-alanine
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-3-(3,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-2-(tert-butoxycarbonylamino)propanoic acid
Scegli un formato
1 G
80,50 €
80,50 €
Prezzo di listino115,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
80,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H17F6NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
401.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
80,50 €
Prezzo di listino115,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
ALPH: +24.0, 0.5%EtOH
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder or solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=CC(C(F)(F)F)=C(C(F)(F)F)C=C1)=O
InChI
1S/C16H17F6NO4/c1-14(2,3)27-13(26)23-11(12(24)25)7-8-4-5-9(15(17,18)19)10(6-8)16(20,21)22/h4-6,11H,7H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t11-/m0/s1
LLRXWQAYIGATCH-NSHDSACASA-N
Applicazioni
Unnatural amino acid was derived from a C-H Activation methodology developed by Jin-Quan Yu and coworkers. The Pd-mediated C-C bond formation can be made in tandem with 2-Methylpyridine (Aldrich 109835).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)