Documenti fondamentali
ALD00212
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzenesulfonyl fluoride
95% (GC)
Sinonimo/i:
3-Bromobenzenesulfonyl fluoride
Scegli un formato
1 G
139,00 €
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
139,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4BrFO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95% (GC)
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Indice di rifrazione
n/D 1.5392
Densità
1.7355 at 25 °C
Stringa SMILE
O=S(C1=CC=CC(Br)=C1)(F)=O
InChI
1S/C6H4BrFO2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H
LELPUBDFQNSHLE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)