Documenti
PHL89697
Guaiazulene
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
1,4-Dimethyl-7-isopropylazulene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.30
Beilstein:
1365001
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (GC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
P. eboll.
153 °C/7 mmHg (lit.)
Punto di fusione
27-29 °C (lit.)
Densità
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)c1ccc(C)c2ccc(C)c2c1
InChI
1S/C15H18/c1-10(2)13-7-5-11(3)14-8-6-12(4)15(14)9-13/h5-10H,1-4H3
FWKQNCXZGNBPFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)