Documenti fondamentali
617210
Sigma-Aldrich
Anthraquinone-d8
98 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14D8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
379-381 °C (lit.)
Punto di fusione
284-286 °C (lit.)
applicazioni
electronics
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3C(=O)c2c1[2H]
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
RZVHIXYEVGDQDX-PGRXLJNUSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)