Documenti fondamentali
A8201
Sigma-Aldrich
4-Acetamidothiophenol
≥90%
Sinonimo/i:
4′-Mercaptoacetanilide
Scegli un formato
1 G
40,90 €
40,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
40,90 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CONHC6H4SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
40,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥90%
Stato
powder
Punto di fusione
150-153 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C8H9NOS/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
AYEQJLOHMLYKAV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Alessandro Mosco et al.
PloS one, 7(1), e30052-e30052 (2012-01-19)
The crustacean Hyperglycemic Hormone (cHH) is present in many decapods in different isoforms, whose specific biological functions are still poorly understood. Here we report on the first chemical synthesis of three distinct isoforms of the cHH of Astacus leptodactylus carried
Cristiano Matricardi et al.
ACS nano, 12(8), 8531-8539 (2018-08-15)
Metal colloids are of great interest in the field of nanophotonics, mainly due to their morphology-dependent optical properties, but also because they are high-quality building blocks for complex plasmonic architectures. Close-packed colloidal supercrystals not only serve for investigating the rich
Ivan V Smolyaninov et al.
Bioorganic chemistry, 89, 103003-103003 (2019-05-28)
A number of asymmetrical thioethers based on 3,5-di-tert-butylcatechol containing sulfur atom bonding with physiologically active groups in the sixth position of aromatic ring have been synthesized and the electrochemical properties, antioxidant, cryoprotective activities of new thioethers have been evaluated. Cyclic