Documenti fondamentali
A65700
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-methylpyrimidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H7N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
109.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
158-160 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccnc(N)n1
InChI
1S/C5H7N3/c1-4-2-3-7-5(6)8-4/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8)
GHCFWKFREBNSPC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)