193224
2-Amino-4-methylbenzothiazole
97%
Scegli un formato
16,52 €
Prezzo di listino23,60 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
16,52 €
Prezzo di listino23,60 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
137-139 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc2sc(N)nc12
InChI
1S/C8H8N2S/c1-5-3-2-4-6-7(5)10-8(9)11-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10)
GRIATXVEXOFBGO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)