Documenti fondamentali
A75706
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-methylpyridine
98%
Sinonimo/i:
6-Amino-2-picoline
Scegli un formato
100 G
52,80 €
500 G
118,00 €
52,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
52,80 €
500 G
118,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.14
Beilstein:
107048
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
52,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
crystals
P. ebollizione
208-209 °C (lit.)
Punto di fusione
40-44 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(N)n1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
QUXLCYFNVNNRBE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Vidya V M et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 245, 118940-118940 (2020-09-27)
The synthesis of five D-n-A type star-shaped octupolar molecules is presented in the current work. The exploration of the potential applicability of molecules under study in organic optoelectronics as electron or hole transporting materials is carried out by DFT methods.
Mohanad Darawsheh et al.
European journal of medicinal chemistry, 82, 152-163 (2014-06-07)
Starting from the precursor [Zinc Valproate complex] (1), new mixed ligand zinc(II) complexes of valproic acid and nitrogen-based ligands, formulating as, [Zn(valp)22,9-dmphen] (2), [Zn2(valp)4(quin)2] (3), [Zn(valp)2(2-ampy)2] (4), and [Zn(valp)2(2-ampic)2] (5) (valp = valproate, 2,9-dmphen = 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline, quin = quinoline, 2-ampy