A61209
5-Amino-2-methoxypyridine
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.575 (lit.)
P. eboll.
85-90 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
29-31 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(N)cn1
InChI
1S/C6H8N2O/c1-9-6-3-2-5(7)4-8-6/h2-4H,7H2,1H3
UUVDJIWRSIJEBS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup