Documenti
662704
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-methylpyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
95-99 °C
Stringa SMILE
Cc1ccc(N)cn1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-2-3-6(7)4-8-5/h2-4H,7H2,1H3
UENBBJXGCWILBM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves