Documenti fondamentali
A52005
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
95%
Sinonimo/i:
Acetylacetoneguanidine
Scegli un formato
25 G
64,70 €
64,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
64,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.16
Beilstein:
110735
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
64,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
crystals
Punto di fusione
151-153 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)nc(N)n1
InChI
1S/C6H9N3/c1-4-3-5(2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
IDQNBVFPZMCDDN-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
p-Toluidine 99.6%
Sigma-Aldrich
236314
p-Toluidine
Christer B Aakeröy et al.
Pharmaceutics, 3(3), 601-614 (2011-01-01)
In the pharmaceutical industry, co-crystals are becoming increasingly valuable as crystalline solids that can offer altered/improved physical properties of an active pharmaceutical ingredient (API) without changing its chemical identity or biological activity. In order to identify new solid forms of
Yoshio Muguruma et al.
Biomedical chromatography : BMC, 34(2), e4722-e4722 (2019-10-28)
The metabolome presence of nucleobases, nucleosides, nucleotides and related phosphorylated metabolites has been examined for Alzheimer's disease (AD). Although reversed-phase liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) has been used for the determination of these analytes, they were limited in chromatographic