Documenti fondamentali
96970
Sigma-Aldrich
Z-Arg(Pbf)-OH cyclohexylammonium salt
purum, ≥96.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Nα-Z-Nω-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl)-L-arginine cyclohexylammonium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H36N4O7S · C6H13N
Peso molecolare:
659.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥96.0% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC1CCCCC1.Cc2c(C)c(c(C)c3CC(C)(C)Oc23)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCc4ccccc4)C(O)=O
InChI
1S/C27H36N4O7S.C6H13N/c1-16-17(2)23(18(3)20-14-27(4,5)38-22(16)20)39(35,36)31-25(28)29-13-9-12-21(24(32)33)30-26(34)37-15-19-10-7-6-8-11-19;7-6-4-2-1-3-5-6/h6-8,10-11,21H,9,12-15H2,1-5H3,(H,30,34)(H,32,33)(H3,28,29,31);6H,1-5,7H2/t21-;/m0./s1
VDQHDVIYBBISOZ-BOXHHOBZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)