Documenti fondamentali
09654
Sigma-Aldrich
2,2,4,6,7-Pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl chloride
≥95.0% (AT)
Sinonimo/i:
Pbf-Cl
Scegli un formato
1 G
310,00 €
5 G
793,00 €
310,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
310,00 €
5 G
793,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H17ClO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.79
Beilstein:
6602917
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
310,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (AT)
Punto di fusione
69-71 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1c(C)c(c(C)c2CC(C)(C)Oc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C13H17ClO3S/c1-7-8(2)12(18(14,15)16)9(3)10-6-13(4,5)17-11(7)10/h6H2,1-5H3
HLJKUZUILACRPQ-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Reagent for introducing the Pbf protection in the guanidine group of arginine[1][2]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Boc-Arg-OH
Sigma-Aldrich
408484
Boc-Arg-OH
C.G. Fields et al.
Tetrahedron Letters, 34, 6661-6661 (1993)
Carpino, L.A, et al.
Tetrahedron Letters, 34, 7829-7829 (1993)