Documenti fondamentali
96835
Sigma-Aldrich
Z-Lys(Z)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
N,N′-Di-Cbz-L-lysine, Nα,Nε-Di-Z-L-lysine
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2O2CNH(CH2)4CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.45
Beilstein:
1897206
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
[H][C@@](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)(NC(=O)OCc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C22H26N2O6/c25-20(26)19(24-22(28)30-16-18-11-5-2-6-12-18)13-7-8-14-23-21(27)29-15-17-9-3-1-4-10-17/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16H2,(H,23,27)(H,24,28)(H,25,26)/t19-/m0/s1
BLZXFNUZFTZCFD-IBGZPJMESA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)