276200
Tributylhexadecylphosphonium bromide
97%
Sinonimo/i:
Hexadecyltributylphosphonium bromide, TBHDPB
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
56-58 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C28H60P.BrH/c1-5-9-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-28-29(25-10-6-2,26-11-7-3)27-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
RYVBINGWVJJDPU-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?