Documenti fondamentali
95889
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(S)-(−)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
Scegli un formato
5 G
82,70 €
25 G
203,00 €
82,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
82,70 €
25 G
203,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.21
Beilstein:
3196456
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
82,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D −32±2°, neat
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥97.5:2.5 (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.533
Densità
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)[C@H](C)N
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-7H,10H2,1-2H3/t7-/m0/s1
JTDGKQNNPKXKII-ZETCQYMHSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)