726664
(R)-(+)-α,4-Dimethylbenzylamine
produced by BASF, ChiPros®, 99%
Sinonimo/i:
(+)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine, (+)-1-(p-Tolyl)ethylamine, (+)-p-Methyl-α-phenylethylamine, (R)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine, (R)-1-(p-Methylphenyl)ethylamine, (R)-1-(p-Tolyl)ethanamine, (R)-4-Tolylethylamine, [(R)-(+)-1-(4-Methylphenyl)ethyl]amine
Prodotti consigliati
Grado
produced by BASF
Saggio
99%
Stato
liquid
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥98.5
Indice di rifrazione
n20/D 1.521 (lit.)
P. ebollizione
205 °C (lit.)
Densità
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
C[C@@H](N)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6,8H,10H2,1-2H3/t8-/m1/s1
UZDDXUMOXKDXNE-MRVPVSSYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Chiral amines play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks, or chiral auxiliaries.