Documenti fondamentali
95115
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsiloxy)(vinyl)silane
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
Vinyltris(trimethylsiloxy)silane, [Tris(trimethylsiloxy)silyl]ethylene
Scegli un formato
10 ML
101,00 €
101,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
101,00 €
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)3SiO]3SiCH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
322.70
Beilstein:
1795324
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
101,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.395 (lit.)
n20/D 1.395
P. ebollizione
86.5-87.5 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)O[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)C=C
InChI
1S/C11H30O3Si4/c1-11-18(12-15(2,3)4,13-16(5,6)7)14-17(8,9)10/h11H,1H2,2-10H3
CHEFFAKKAFRMHG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)