Documenti fondamentali
370908
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsiloxy)silane
≥98%
Sinonimo/i:
1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane
Scegli un formato
25 G
182,00 €
182,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
182,00 €
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)3SiO]3SiH
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.66
Beilstein:
1772735
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
182,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.386 (lit.)
P. ebollizione
185 °C (lit.)
Densità
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)O[SiH](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H28O3Si4/c1-14(2,3)10-13(11-15(4,5)6)12-16(7,8)9/h13H,1-9H3
FDWGGTLVZGTDGQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Alyssa F Schneider et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(36), 13599-13606 (2019-08-29)
Improved methods to control silicone synthesis are required due to the sensitivity of siloxane bonds to acid/base-mediated chain redistribution/depolymerization. The Piers-Rubinsztajn reaction employs tris(pentafluorophenyl)borane as an efficient catalyst (<0.1 mol%) for siloxane bond formation from hydro- and alkoxysilanes - typical
Hermann Fromme et al.
Environment international, 85, 292-298 (2015-10-11)
Human biomonitoring is a valid method to determine exposure, identify time trends, and monitor the effects of restrictions and measures. To characterize the recent exposure of Germans to persistent or emerging substances, we analyzed 4 dechloranes, 33 polychlorinated naphthalenes (PCNs)