Key Documents
94647
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-hydroxypiperidine
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
1-Boc-3-piperidinol, tert-Butyl 3-hydroxy-1-piperidinecarboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H19NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.26
Beilstein:
4180859
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Descrizione
remark: may darken during storage without loss in purity
Saggio
≥98.0% (TLC)
Forma fisica
crystals
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(O)C1
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3
UIJXHKXIOCDSEB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3