Documenti fondamentali
936162
Sigma-Aldrich
RUMeIPr*
greener alternative
≥95%
Sinonimo/i:
2-(2,6-Dibenzhydryl-4-methylphenyl)-5-(dimethylamino)-2H-imidazo[1,5-a]pyridin-4-ium chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H38ClN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
620.22
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
CN(C)C1=CC=CC2=CN(C3=C(C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C=C(C)C=C3C(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)C=[N+]21.[Cl-]
InChI
1S/C42H38N3.ClH/c1-31-27-37(40(32-17-8-4-9-18-32)33-19-10-5-11-20-33)42(44-29-36-25-16-26-39(43(2)3)45(36)30-44)38(28-31)41(34-21-12-6-13-22-34)35-23-14-7-15-24-35;/h4-30,40-41H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
PHYDGCNSIQWIAX-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Applicazioni
RUMeIPr* is a NHC ligand developed by the Szostak Group. This NHC analogue of the priveledged DalPhos scaffold has been used in the following reactions: Au-catalyzed C-C coupling, Au-catalyzed C-N coupling, and Au-catalyzed hydroamination of internal alkynes.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)