Documenti
936154
Sigma-Aldrich
RUPipIPr
≥95%
Sinonimo/i:
2-(2,6-Diisopropylphenyl)-5-(piperidin-1-yl)-2H-imidazo[1,5-a]pyridin-4-ium chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H32ClN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
397.98
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
CC(C1=CC=CC(C(C)C)=C1N2C=[N+]3C(C=CC=C3N4CCCCC4)=C2)C.[Cl-]
Applicazioni
RUPipIPr is a NHC ligand developed by the Szostak Group. This NHC analogue of the priviledged DalPhos scaffold has been used in the following reactions: Au-catalyzed C-C coupling, Au-catalyzed C-N coupling, and Au-catalyzed hydroamination of internal alkynes.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3