935697
Manganese(II) nitrate tetrahydrate
≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Manganese dinitrate tetrahydrate, Manganous nitrate tetrahydrate
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
powder, crystals or granules
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Colore
faint red to dark red/pink
Solubilità
soluble, clear (turbidity)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
O.O.O.O.[Mn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mn.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Brain
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)