Documenti
1.05940
Supelco
Manganese(II) nitrate tetrahydrate
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Manganese(II) nitrate tetrahydrate
About This Item
Formula condensata:
Mn(NO3)2 · 4 H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
233-828-8
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥98.5% (complexometric)
Forma fisica
solid
pH
3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
37 °C
Solubilità
3800 g/L
Densità
2.13 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
750‑950 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Mn.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 98.5 %
pH-value (5 %; water): 2.8 - 3.6
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.05 %
Ni (Nickel): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Brain
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 2