93550
Tropine
≥97.0% (NT)
Sinonimo/i:
3-Tropanol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (NT)
Forma fisica
powder
Impurezze
0-3% water
Solubilità
H2O: 0.1 g/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@H](O)C2
InChI
1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8+
CYHOMWAPJJPNMW-JIGDXULJSA-N
WGK 3