T89206
Tropic acid
98%
Sinonimo/i:
2-Phenylhydracrylic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid
Saggio
98%
Punto di fusione
116-118 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Esterification of carboxylic acids and alcohols in the presence of dried Dowex H+/NaI catalyst system.[1]
- Multistep synthesis of cyclic pentadepsipeptides.[2]
- Synthesis of an isocoumarin derivative by reacting with tetracyanobenzene (TCNB) via multicomponent photo reaction.[3]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?