933767
Silicon
nanoparticles, 40 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
Sinonimo/i:
SiNPs, Silicon nanopowder
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Descrizione
Application: Battery Manufacturing
Saggio
≥99% trace metals basis
Stato
nanoparticles
powder or crystals
Composizione
(Si)
Condizioni di stoccaggio
(Avoid contact with skin and eyes. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Dimens. media delle particelle
40 nm
P. ebollizione
2355 °C (lit.)
Punto di fusione
1410 °C (lit.)
Densità
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Densità bulk
0.07‑0.08 g/cm3
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Si]
InChI
1S/Si
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Low Particle Size
- High Surface Area
- Consistent Quality
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)