Documenti fondamentali
8.14619
Sigma-Aldrich
Ethylenediammonium diiodide
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethylenediammonium diiodide
Scegli un formato
25 G
66,70 €
66,70 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
66,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H8N2 · 2HI
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
227-186-8
NACRES:
NA.22
66,70 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder
pH
4.0-6.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Stringa SMILE
[I-].[I-].[N+H3]CC[N+H3]
InChI
1S/C2H8N2.2HI/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
IWNWLPUNKAYUAW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3