933759
Silicon
nanoparticles, 10 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis, battery grade
Sinonimo/i:
SiNPs, Silicon nanopowder
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Saggio
≥99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Composizione
Si
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Dimens. media delle particelle
10 nm
Dimensione particelle
10 nm
P. eboll.
2355 °C (lit.)
Punto di fusione
1410 °C (lit.)
Densità
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Densità bulk
0.03 g/cm3
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Si]
InChI
1S/Si
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Lowest Particle Size
- High Surface Area
- Consistent Quality
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3