Documenti fondamentali
933015
Sigma-Aldrich
Wafer Tweezers
Style 43LB-4 Peek
Sinonimo/i:
SEM Sample Holder, Wafer Tweezers
Scegli un formato
1 EACH
88,60 €
88,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
88,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
88,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione generale
EMS techware
Applicazioni
Wafer Tweezers Style 43LB-8 Peek, made from Polyether ether ketone (PEEK), an Electrostatic discharge (ESD) safe soft, conductive fiber, with heat resistance up to 250 °C. Clean-room compatible. These tweezers are specially designed to handle different fragile and delicate materials of gallium or silicon wafers. They have a smooth polished non-glare surface with a satin finish. The tweezers have stopping pins turned up on lateral edges and graduated lower paddles prevent the wafer from slipping.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)